p-Toluidina 99,0 GC, T
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
4-Aminotolueno, 4-Toluidina
T0300-25G
T0300-500G
TCIAT0300-25GEA
16
EUR
TCIAT0300-25G
TCIAT0300-500G
p-Toluidina 99,0 GC, T
p-Toluidina
Fórmula:
C₇H₉N Peso Molecular: 107.16 g/mol Ponto de ebulição: 201 Ponto de Fusão: 43 Ponto de Inflamação: 87 Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00007906 Número CAS: 106-49-0 EINECS: 203-403-1 UN: 3451 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,09536 |
|
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 43.0 to 46.0 deg-C |
Solubility in dilute HCl | almost transparency |