Print…
4-Aminofenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0384-25G A0384-500G
TCIAA0384-25GEA 16 EUR
TCIAA0384-25G TCIAA0384-500G
4-Aminofenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Aminofenol
Fórmula: H₂NC₆H₄OH
Ponto de ebulição: 284 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: ∼186 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007869
Número CAS: 123-30-8
EINECS: 204-616-2
UN: 2512
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,00462
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8525646da658b17e890315cb1875669562bfe8c9&vid=8525646da658b17e890315cb1875669562bfe8c9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot HCl (1+3) almost transparency