Print…
4-Amino-2-nitrophenol ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0379-25G A0379-5G
TCIAA0379-25GEA 84 EUR
TCIAA0379-25G TCIAA0379-5G
4-Amino-2-nitrophenol ≥95.0% (por análise titulométrica)
4-Amino-2-nitrophenol
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 124…128 °C
Número MDL : MFCD00007876
Número CAS: 119-34-6
EINECS: 204-316-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c65188ca234e70f2d01462ecad47036dc80427a&vid=5c65188ca234e70f2d01462ecad47036dc80427a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Brown to Dark red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %
Melting point 127.0 to 130.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity