Print…
4-Amino-3-nitrophenol ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1426-25G A1426-100G
TCIAA1426-25GEA 27 EUR
TCIAA1426-25G TCIAA1426-100G
4-Amino-3-nitrophenol ≥97.0% (por análise titulométrica)
4-Amino-3-nitrophenol
Fórmula: C₆H₆N₂O₃
Ponto de Fusão: 149…152 °C
Número MDL : MFCD00066310
Número CAS: 610-81-1
EINECS: 210-236-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1106895bdd3abd7272b1bfc086c85f58939bbbd&vid=d1106895bdd3abd7272b1bfc086c85f58939bbbd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 148.0 to 154.0 deg-C