Print…
4-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-3-methylaniline, 5-Amino-2-fluorotoluene
F0527-25G F0527-5G
TCIAF0527-25GEA 87 EUR
TCIAF0527-25G TCIAF0527-5G
4-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Fluoro-m-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Peso Molecular: 125.15 g/mol
Ponto de ebulição: 86°C
Ponto de Fusão: 36
Densidade: 1.12
Número MDL : MFCD00025294
Número CAS: 452-69-7
EINECS: 207-207-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=315c93f0d703850226ad648aaad97c03556d027b&vid=315c93f0d703850226ad648aaad97c03556d027b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 33.0 to 37.0 deg-C