Print…
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 5-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,4-Tetrafluoro-m-toluidine, 5-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene
A1164-25G A1164-5G
TCIAA1164-25GEA 107 EUR
TCIAA1164-25G TCIAA1164-5G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC)
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₄N
Ponto de ebulição: 208°C
Densidade: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 92°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007834
Número CAS: 2357-47-3
EINECS: 219-095-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5905932401ceacbef81fc500a3306cb252f0f0f5&vid=5905932401ceacbef81fc500a3306cb252f0f0f5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %