Print…
4-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-fluorotoluene, 4-Fluoro-2-methylaniline
F0398-25G F0398-5G
TCIAF0398-25GEA 69 EUR
TCIAF0398-25G TCIAF0398-5G
4-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Fluoro-o-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Peso Molecular: 125.15 g/mol
Ponto de ebulição: 102°C
Ponto de Fusão: 14
Ponto de Inflamação: 88°C
Número MDL : MFCD00007832
Número CAS: 452-71-1
EINECS: 207-208-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=37c1810733344a0243aa16ccadd6c5f0b9d2abe3&vid=37c1810733344a0243aa16ccadd6c5f0b9d2abe3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %