2-Amino-5-fluorfenol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
A2300-1G
A2300-5G
TCIAA2300-1GEA
46
EUR
TCIAA2300-1G
TCIAA2300-5G
2-Amino-5-fluorfenol ≥97.0% (por GC)
2-Amino-5-fluorfenol
Fórmula:
C₆H₆FNO |
Número MDL :
MFCD00671759 Número CAS: 53981-24-1 |
|
Appearance | White to Gray to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |