Print…
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: α,α,α,4-Tetrafluoro-o-toluidine, 2-Amino-alpha,alpha,alpha,5-tetrafluorotoluene, 2-Amino-5-fluorobenzotrifluoride, 2-Amino-α,α,α,5-tetrafluorotoluene
A1158-25G A1158-5G
TCIAA1158-25GEA 151 EUR
TCIAA1158-25G TCIAA1158-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (por GC)
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₄N
Peso Molecular: 179.12 g/mol
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Inflamação: 72°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007831
Número CAS: 393-39-5
EINECS: 206-886-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01afc8ba9d70d8b47261c9a01b76262c56bc31f5&vid=01afc8ba9d70d8b47261c9a01b76262c56bc31f5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %