Print…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 5-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Amino-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
C0922-25G C0922-5G
TCIAC0922-25GEA 50 EUR
TCIAC0922-25G TCIAC0922-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅ClF₃N
Ponto de ebulição: 130 - 132 °C (27 -rr)
Ponto de Fusão: 36…37 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007846
Número CAS: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b97523b806bda0530c245266e691cfe371f5b06e&vid=b97523b806bda0530c245266e691cfe371f5b06e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Freezing point 34.0 to 37.0 deg-C