Print…
4-Cloro-o-toluidina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, Fast Red TR Base
A0704-25G A0704-500G A0704-100G
TCIAA0704-25GEA 39 EUR
TCIAA0704-25G TCIAA0704-500G TCIAA0704-100G
4-Cloro-o-toluidina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Cloro-o-toluidina
Fórmula: C₇H₈ClN
Ponto de ebulição: 241°C
Ponto de Fusão: 27,2 °C
Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007842
Número CAS: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
UN: 2239
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f0c6e7f6cc985ac485c508a5eaea6d659bb8bfd4&vid=f0c6e7f6cc985ac485c508a5eaea6d659bb8bfd4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %