Print…
2-Amino-5-chlorophenol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-2-hydroxyaniline
A1958-25G A1958-5G
TCIAA1958-25GEA 67 EUR
TCIAA1958-25G TCIAA1958-5G
2-Amino-5-chlorophenol ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-5-chlorophenol
Fórmula: C₆H₆ClNO
Ponto de Fusão: 155°C
Número MDL : MFCD02093863
Número CAS: 28443-50-7
EINECS: 249-020-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7f0b360046dad16ddd95f3f5330b4280e5fc966&vid=a7f0b360046dad16ddd95f3f5330b4280e5fc966&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %