Print…
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 2-Amino-5-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-chlorobenzotrifluoride, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
A1058-500G A1058-25G
TCIAA1058-500GEA 223 EUR
TCIAA1058-500G TCIAA1058-25G
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC)
4-Chloro-2-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅ClF₃N
Ponto de ebulição: 77°C
Ponto de Fusão: 9 °C
Densidade: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 95°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007841
Número CAS: 445-03-4
EINECS: 207-151-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&vid=9edb4c0a2eb68d9d0056b7e91c3c3c47a1f85a0d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %