Print…
4-Bromo-3-fluoroaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2102-1G B2102-5G
TCIAB2102-1GEA 16 EUR
TCIAB2102-1G TCIAB2102-5G
4-Bromo-3-fluoroaniline ≥98.0% (por GC)
Fórmula: C₆H₅BrFN
Ponto de ebulição: 231 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 72…73 °C
Número MDL : MFCD00672933
Número CAS: 656-65-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b54c286598ace309a5af57a425aed166d8d6a0cd&vid=b54c286598ace309a5af57a425aed166d8d6a0cd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 73.0 deg-C