Print…
4-Bromo-3,5-difluoroaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3416-25G B3416-5G
TCIAB3416-25GEA 174 EUR
TCIAB3416-25G TCIAB3416-5G
4-Bromo-3,5-difluoroaniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-3,5-difluoroaniline
Fórmula: C₆H₄BrF₂N
Número MDL : MFCD00236593
Número CAS: 203302-95-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5a3da37a854604934195684970537d15527febdd&vid=5a3da37a854604934195684970537d15527febdd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 97.0 to 102.0 deg-C