Print…
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Aminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)aniline, Leflunomide impurity A
A0662-25ML A0662-100ML
TCIAA0662-25MLEA 60 EUR
TCIAA0662-25ML TCIAA0662-100ML
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
α,α,α-Trifluoro-p-toluidine
Fórmula: C₇H₆F₃N
Ponto de ebulição: 117°C
Ponto de Fusão: 3…8 °C
Densidade: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 86°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00064396
Número CAS: 455-14-1
EINECS: 207-236-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ede3203f39fee8ee81a6d9c9179dfb47c7c1733&vid=6ede3203f39fee8ee81a6d9c9179dfb47c7c1733&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %