Print…
4-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
T1345-5G T1345-25G
TCIAT1345-5GEA 19 EUR
TCIAT1345-5G TCIAT1345-25G
4-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-(Trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Ponto de ebulição: 83°C
Densidade: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 81°C
Número MDL : MFCD00041314
Número CAS: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72cc4c86ac8f99162d8ce4ca0161c546d249be73&vid=72cc4c86ac8f99162d8ce4ca0161c546d249be73&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %