Print…
4-Aminobenzophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1140-25G A1140-5G
TCIAA1140-25GEA 71 EUR
TCIAA1140-25G TCIAA1140-5G
4-Aminobenzophenone ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Aminobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₁₁NO
Ponto de ebulição: 246 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 118…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007895
Número CAS: 1137-41-3
EINECS: 214-506-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ccea1fefb8f4b5be058608b047560536ee345dd&vid=7ccea1fefb8f4b5be058608b047560536ee345dd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity