Print…
5-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-4-fluorotoluene, 5-Fluoro-2-methylaniline
F0232-25G F0232-5G
TCIAF0232-25GEA 75 EUR
TCIAF0232-25G TCIAF0232-5G
5-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (por GC)
5-Fluoro-o-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Ponto de ebulição: 83°C
Ponto de Fusão: 36…38 °C
Densidade: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007764
Número CAS: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89c09f2885b8e56cca6dd71455516d1b7df5e13c&vid=89c09f2885b8e56cca6dd71455516d1b7df5e13c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %