Print…
3-Fluoro-p-toluidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-2-fluorotoluene
F0440-25G F0440-5G
TCIAF0440-25GEA 72 EUR
TCIAF0440-25G TCIAF0440-5G
3-Fluoro-p-toluidine ≥98.0% (por GC)
3-Fluoro-p-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Ponto de ebulição: 97 °C (15 -rr)
Ponto de Fusão: 37 °C
Densidade: 1,09 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007762
Número CAS: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f42df13c9eb29645c8e5f62eec55655d0680dfb7&vid=f42df13c9eb29645c8e5f62eec55655d0680dfb7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 34.0 to 37.0 deg-C