Print…
3-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
F0526-25G F0526-5G
TCIAF0526-25GEA 86 EUR
TCIAF0526-25G TCIAF0526-5G
3-Fluoro-o-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Fluoro-o-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Ponto de ebulição: 205°C
Ponto de Fusão: 7 °C
Densidade: 1,359 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 86°C
Número MDL : MFCD00007760
Número CAS: 443-86-7
EINECS: 207-142-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c9faf855f101839537d9a80adc8b01b69a6cc35&vid=6c9faf855f101839537d9a80adc8b01b69a6cc35&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %