Print…
3-Cloro-p-toluidina ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-Chloro-p-methylaniline, 2-Chloro-4-aminotoluene, 4-Amino-2-chlorotoluene, 3-Chloro-4-methylaniline
C0538-25G C0538-500G
TCIAC0538-25GEA 37 EUR
TCIAC0538-25G TCIAC0538-500G
3-Cloro-p-toluidina ≥97.0% (por GC)
3-Cloro-p-toluidina
Fórmula: C₇H₈ClN
Ponto de ebulição: 244°C
Ponto de Fusão: 26 °C
Densidade: 1,108 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007773
Número CAS: 95-74-9
EINECS: 202-446-3
UN: 2239
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1891b0c4c85f572d70ebc21a287bffb82a8c0df8&vid=1891b0c4c85f572d70ebc21a287bffb82a8c0df8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light orange to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %