Print…
3-Bromo-o-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-6-bromotoluene, 3-Bromo-2-methylaniline
B3482-25G B3482-5G
TCIAB3482-25GEA 368 EUR
TCIAB3482-25G TCIAB3482-5G
3-Bromo-o-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Bromo-o-toluidine
Fórmula: C₇H₈BrN
Ponto de ebulição: 255°C
Densidade: 1,51 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00051579
Número CAS: 55289-36-6
EINECS: 259-568-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c53ffb8292c3fb3af82302c05c1b2b1d1108c29b&vid=c53ffb8292c3fb3af82302c05c1b2b1d1108c29b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %