Print…
3-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Trifluoromethoxyaniline
T2255-1G T2255-5G
TCIAT2255-1GEA 20 EUR
TCIAT2255-1G TCIAT2255-5G
3-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-(Trifluoromethoxy)aniline
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Ponto de ebulição: 70°C
Densidade: 1,3254 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 85°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041511
Número CAS: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be6fae4b5c9c21643ba3a69e46203246996be034&vid=be6fae4b5c9c21643ba3a69e46203246996be034&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %