Print…
4,5-Dichloro-2-nitroaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D4041-25G D4041-5G
TCIAD4041-25GEA 133 EUR
TCIAD4041-25G TCIAD4041-5G
4,5-Dichloro-2-nitroaniline ≥98.0% (por GC)
4,5-Dichloro-2-nitroaniline
Fórmula: C₆H₄Cl₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007770
Número CAS: 6641-64-1
EINECS: 229-657-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23e3c5ccf8abdda7785fabe62899a2ff8321d6fc&vid=23e3c5ccf8abdda7785fabe62899a2ff8321d6fc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 177.0 to 181.0 deg-C