Print…
6-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Amino-4-fluorotoluene, 6-Fluoro-m-methylaniline, 2-Fluoro-5-methylaniline
F0528-25G F0528-5G
TCIAF0528-25GEA 82 EUR
TCIAF0528-25G TCIAF0528-5G
6-Fluoro-m-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
6-Fluoro-m-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Ponto de ebulição: 90°C
Densidade: 1,109 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 82°C
Número MDL : MFCD00007654
Número CAS: 452-84-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36ecf54752de90922625d52cc559565670d1c661&vid=36ecf54752de90922625d52cc559565670d1c661&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %