Print…
2-Fluoro-p-toluidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-3-fluorotoluene
F0529-25G F0529-5G
TCIAF0529-25GEA 154 EUR
TCIAF0529-25G TCIAF0529-5G
2-Fluoro-p-toluidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
2-Fluoro-p-toluidine
Fórmula: C₇H₈FN
Peso Molecular: 125.15 g/mol
Ponto de ebulição: 71°C
Ponto de Fusão: 3°C
Densidade: 1.11
Ponto de Inflamação: 79°C
Número MDL : MFCD00040975
Número CAS: 452-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=57f3fa10dc3bbf730a4237a76e169d4cd0d875d0&vid=57f3fa10dc3bbf730a4237a76e169d4cd0d875d0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %