Print…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-3-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 6-Chloro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine, 2-Amino-3-chlorobenzotrifluoride, 2-Chloro-6-trifluoromethylaniline
A1510-25G A1510-5G
TCIAA1510-25GEA 100 EUR
TCIAA1510-25G TCIAA1510-5G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline ≥97.0% (por GC)
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅ClF₃N
Ponto de ebulição: 40°C
Ponto de Inflamação: 71°C
Número MDL : MFCD00272565
Número CAS: 433-94-3
EINECS: 207-091-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f03f97f1b24dd68d42c81b27e728e63d9f7b557&vid=1f03f97f1b24dd68d42c81b27e728e63d9f7b557&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %