Print…
2-Cloro-p-toluidina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Chloro-4-methylaniline, 4-Amino-3-chlorotoluene
A1437-25G A1437-5G
TCIAA1437-25GEA 89 EUR
TCIAA1437-25G TCIAA1437-5G
2-Cloro-p-toluidina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Cloro-p-toluidina
Fórmula: C₇H₈ClN
Ponto de ebulição: 224°C
Ponto de Fusão: 7°C
Densidade: 1,151 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 99°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007666
Número CAS: 615-65-6
EINECS: 210-440-7
UN: 3429
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ebd07836ee72782d6cdb91a3262b7c8c3590a3d&vid=5ebd07836ee72782d6cdb91a3262b7c8c3590a3d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %