Print…
2-Bromo-5-fluoroaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B2163-25G B2163-5G
TCIAB2163-25GEA 67 EUR
TCIAB2163-25G TCIAB2163-5G
2-Bromo-5-fluoroaniline ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₅BrFN
Ponto de ebulição: 154°C
Número MDL : MFCD00070750
Número CAS: 1003-99-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab1b7a83e56396f6f75da2470c70e10f8901f2ff&vid=ab1b7a83e56396f6f75da2470c70e10f8901f2ff&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C