Print…
2-Bromo-p-toluidine ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Bromo-4-methylaniline, 4-Amino-3-bromotoluene
B0540-25G B0540-5G
TCIAB0540-25GEA 52 EUR
TCIAB0540-25G TCIAB0540-5G
2-Bromo-p-toluidine ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-p-toluidine
Fórmula: C₇H₈BrN
Peso Molecular: 186.05 g/mol
Ponto de ebulição: 240°C
Ponto de Fusão: 26
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007635
Número CAS: 583-68-6
EINECS: 209-515-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6094302160b8d84b0583d990a3d4df9ad4bc740&vid=a6094302160b8d84b0583d990a3d4df9ad4bc740&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %