Print…
2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B1829-25G B1829-5G
TCIAB1829-25GEA 78 EUR
TCIAB1829-25G TCIAB1829-5G
2-Bromo-4-fluoroaniline ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-fluoroaniline
Fórmula: C₆H₅BrFN
Ponto de ebulição: 221°C
Ponto de Fusão: 41 °C
Densidade: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00042462
Número CAS: 1003-98-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a997892c616da8a790a8fa852262314b38408423&vid=a997892c616da8a790a8fa852262314b38408423&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %