α,α,α-Trifluoro-o-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
A0433-25ML
A0433-500ML
TCIAA0433-25MLEA
16
EUR
TCIAA0433-25ML
TCIAA0433-500ML
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
α,α,α-Trifluoro-o-toluidine
Fórmula:
C₇H₆F₃N Peso Molecular: 161.13 g/mol Ponto de ebulição: 171°C Ponto de Fusão: -33 Ponto de Inflamação: 55°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007718 Número CAS: 88-17-5 EINECS: 201-806-7 UN: 2942 ADR: 6.1 III |
|
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid to slightly cloudy liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |