Print…
Dipropilamina ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N-Propyl-1-propanamine
D0930-25ML D0930-500ML D0930-100ML
TCIAD0930-25MLEA 16 EUR
TCIAD0930-25ML TCIAD0930-500ML TCIAD0930-100ML
Dipropilamina ≥99.0% (por GC)
Dipropilamina
Fórmula: C₆H₁₅N
Peso Molecular: 101.19 g/mol
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Fusão: –63°C
Ponto de Inflamação: 7°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009362
Número CAS: 142-84-7
EINECS: 205-565-9
UN: 2383
ADR: 3 II
Merck Index: 14,03343
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe2ba88a5aee0e8ff1b29cd20c759b3f6e5fe7fa&vid=fe2ba88a5aee0e8ff1b29cd20c759b3f6e5fe7fa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %