Print…
N-Metil-p-toluídina ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N,4-Dimethylaniline, p-(Methylamino)toluene, N-Methyl-4-methylaniline, 4-(Methylamino)toluene, 4-Methyl-N-methylaniline
M1315-25ML M1315-250ML
TCIAM1315-25MLEA 51 EUR
TCIAM1315-25ML TCIAM1315-250ML
N-Metil-p-toluídina ≥97.0% (por GC)
N-Metil-p-toluídina
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 212°C
Densidade: 0,9625 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 83°C
Número MDL : MFCD00025628
Número CAS: 623-08-5
EINECS: 210-769-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1535366dd5dcdbefd991bc45ce79def0174afc95&vid=1535366dd5dcdbefd991bc45ce79def0174afc95&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %