Print…
N-Metil-m-toluídina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 3-(Methylamino)toluene, N,3-Dimethylaniline
M0446-25ML M0446-500ML M0446-100ML
TCIAM0446-25MLEA 38 EUR
TCIAM0446-25ML TCIAM0446-500ML TCIAM0446-100ML
N-Metil-m-toluídina ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
N-Metil-m-toluídina
Fórmula: C₈H₁₁N
Ponto de ebulição: 207°C
Densidade: 0,9467 g/cm³ (15 °C)
Ponto de Inflamação: 100°C
Número MDL : MFCD00035787
Número CAS: 696-44-6
EINECS: 211-795-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06cd08d86824ad743782ff2d5acfb03e907b2e11&vid=06cd08d86824ad743782ff2d5acfb03e907b2e11&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %