Print…
4-Nitrobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-Nitrophenyl)methanol
N0180-25G N0180-100G
TCIAN0180-25GEA 16 EUR
TCIAN0180-25G TCIAN0180-100G
4-Nitrobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
4-Nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 185°C
Ponto de Fusão: 90…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007376
Número CAS: 619-73-8
EINECS: 210-611-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5de2c9c03b32f2802a2b71a89eb44671d42e365f&vid=5de2c9c03b32f2802a2b71a89eb44671d42e365f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C