Print…
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1883-1G T1883-5G
TCIAT1883-1GEA 27 EUR
TCIAT1883-1G TCIAT1883-5G
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol ≥98.0% (por GC)
2,3,4,5-Tetrafluorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₄F₄O
Ponto de Inflamação: 101°C
Número MDL : MFCD01631452
Número CAS: 53072-18-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=966e508266c1d651a44cf71ec83c9bdfb9caa417&vid=966e508266c1d651a44cf71ec83c9bdfb9caa417&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %