Print…
4-tert-Butylthiophenol ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-tert-Butyl-4-mercaptobenzene, 4-tert-Butylbenzene-1-thiol, 4-tert-Butylbenzenethiol
B0741-25G B0741-5G
TCIAB0741-25GEA 183 EUR
TCIAB0741-25G TCIAB0741-5G
4-tert-Butylthiophenol ≥97.0% (por GC)
4-tert-Butylthiophenol
Fórmula: C₁₀H₁₄S
Ponto de ebulição: 120°C
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 0,9917 g/cm³ (16 °C)
Número MDL : MFCD00022067
Número CAS: 2396-68-1
EINECS: 219-255-6
ADR: 9,
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1516aca67cf69e72b0841a21ef6039ad3e3024ef&vid=1516aca67cf69e72b0841a21ef6039ad3e3024ef&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %