Print…
N,N-Dimethyloctylamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: N,N-Dimethyloctan-1-amine
D1814-25ML D1814-500ML
TCIAD1814-25MLEA 16 EUR
TCIAD1814-25ML TCIAD1814-500ML
N,N-Dimethyloctylamine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
N,N-Dimethyloctylamine
Fórmula: C₁₀H₂₃N
Peso Molecular: 157.3 g/mol
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Fusão: –57°C
Ponto de Inflamação: 64°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009558
Número CAS: 7378-99-6
EINECS: 230-939-3
UN: 2922
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6da28175f8a530fe8294e61bafec18e4f956b9bd&vid=6da28175f8a530fe8294e61bafec18e4f956b9bd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %