Print…
Tris(decyl)amine ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0418-25G T0418-5G
TCIAT0418-25GEA 113 EUR
TCIAT0418-25G TCIAT0418-5G
Tris(decyl)amine ≥97.0% (por análise titulométrica)
Tris(decyl)amine
Fórmula: C₃₀H₆₃N
Ponto de ebulição: 430°C
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00041914
Número CAS: 1070-01-5
EINECS: 213-966-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b5abd74d35afb72789ba8560baeb147e07e2ff86&vid=b5abd74d35afb72789ba8560baeb147e07e2ff86&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %