Print…
2-Chloromethyl-m-xylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: α-Chloro-1,2,6-trimethylbenzene, 1-(Chloromethyl)-2,6-dimethylbenzene, 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 2-(Chloromethyl)-1,3-dimethylbenzene
D3501-25G D3501-5G
TCIAD3501-25GEA 203 EUR
TCIAD3501-25G TCIAD3501-5G
2-Chloromethyl-m-xylene ≥98.0% (por GC)
2-Chloromethyl-m-xylene
Fórmula: C₉H₁₁Cl
Ponto de ebulição: 100°C
Número MDL : MFCD01310815
Número CAS: 5402-60-8
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a1e74a9da1a5b00bd61a63d1b28a322c15e25aa&vid=8a1e74a9da1a5b00bd61a63d1b28a322c15e25aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %