Print…
ω,2,4-Trichloroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2,4-Dichlorophenacyl chloride, α,2,4-Trichloroacetophenone, 2,2',4'-Trichloroacetophenone
T1405-25G T1405-250G
TCIAT1405-25GEA 25 EUR
TCIAT1405-25G TCIAT1405-250G
ω,2,4-Trichloroacetophenone ≥98.0% (por GC)
ω,2,4-Trichloroacetophenone
Fórmula: C₈H₅Cl₃O
Peso Molecular: 223.49 g/mol
Ponto de ebulição: 292
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000934
Número CAS: 4252-78-2
EINECS: 224-218-2
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffb01edb9b6f56b523b43dc1e076e8261f4cbe58&vid=ffb01edb9b6f56b523b43dc1e076e8261f4cbe58&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency