Print…
α-Bromo-4-iodotoulene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, α-Bromo-p-iodotoulene
I0571-25G I0571-5G
TCIAI0571-25GEA 195 EUR
TCIAI0571-25G TCIAI0571-5G
α-Bromo-4-iodotoulene ≥97.0% (por GC)
α-Bromo-4-iodotoulene
Fórmula: C₇H₆BrI
Ponto de ebulição: 115 - 120 °C (0,6 -rr)
Ponto de Fusão: 80 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00209656
Número CAS: 16004-15-2
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acb9d7eedeb79626f61d20b3f1f78f02472d5bee&vid=acb9d7eedeb79626f61d20b3f1f78f02472d5bee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C