Print…
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, p-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
T1781-1G T1781-5G
TCIAT1781-1GEA 24 EUR
TCIAT1781-1G TCIAT1781-5G
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Ponto de ebulição: 79°C
Ponto de Fusão: 23…24 °C
Densidade: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00061238
Número CAS: 50824-05-0
UN: 3261
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c8eb94d770cc7c7be6a28450e08498515ecc7b8&vid=0c8eb94d770cc7c7be6a28450e08498515ecc7b8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %