Print…
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: m-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
T2730-1G T2730-5G
TCIAT2730-1GEA 31 EUR
TCIAT2730-1G TCIAT2730-5G
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene ≥97.0% (por GC)
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene
Fórmula: C₈H₆BrF₃O
Ponto de ebulição: 178 - 180 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,572 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 89°C
Número MDL : MFCD00061271
Número CAS: 159689-88-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b1b54f196cb9cc2b72d72184b37b9550e57574a&vid=0b1b54f196cb9cc2b72d72184b37b9550e57574a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %