Print…
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2,4,5-trifluorobenzene, α-Bromo-2,4,5-trifluorotoluene
T2386-1G T2386-5G
TCIAT2386-1GEA 30 EUR
TCIAT2386-1G TCIAT2386-5G
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,4,5-Trifluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Ponto de ebulição: 182 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 21 °C
Número MDL : MFCD00061209
Número CAS: 157911-56-3
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=955c2b8d1a3fafc7a43a9724214938771fa94319&vid=955c2b8d1a3fafc7a43a9724214938771fa94319&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %