Print…
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 1-(Bromomethyl)-2,3,4-trifluorobenzene, α-Bromo-2,3,4-trifluorotoluene
T2462-1G T2462-5G
TCIAT2462-1GEA 27 EUR
TCIAT2462-1G TCIAT2462-5G
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide ≥98.0% (por GC)
2,3,4-Trifluorobenzyl bromide
Fórmula: C₇H₄BrF₃
Ponto de ebulição: 182 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 21 °C
Densidade: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 91°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00061233
Número CAS: 157911-55-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=819c7fc837c503aaf253445a72866992522ab0e4&vid=819c7fc837c503aaf253445a72866992522ab0e4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %