Print…
4-Metoxibenzilamina ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(Aminomethyl)anisole, p-Anisylamine
M0870-25ML M0870-250ML
TCIAM0870-25MLEA 35 EUR
TCIAM0870-25ML TCIAM0870-250ML
4-Metoxibenzilamina ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-Metoxibenzilamina
Fórmula: C₈H₁₁NO
Ponto de ebulição: 236°C
Densidade: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008122
Número CAS: 2393-23-9
EINECS: 219-247-2
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46b5dd34645167b4584890b1468d93d839336962&vid=46b5dd34645167b4584890b1468d93d839336962&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %