3,4-Difluorobenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
D3373-1G
D3373-5G
TCIAD3373-1GEA
34
EUR
TCIAD3373-1G
TCIAD3373-5G
3,4-Difluorobenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4-Difluorobenzylamine
Fórmula:
C₇H₇F₂N Peso Molecular: 143.14 g/mol Ponto de ebulição: 174 Ponto de Fusão: 31 Densidade: 1.21 Ponto de Inflamação: 79°C |
Número MDL :
MFCD00010145 Número CAS: 72235-53-1 EINECS: 276-503-6 UN: 3267 ADR: 8 III |
|
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |